Merck
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
別名:
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16FO3P
CAS番号:
分子量:
246.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.483
密度
1.143 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
766992-5G:
766992-BULK:
766992-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)