Merck
D91071
Sigma-Aldrich
ベンジルホスホン酸ジエチル
99%
別名:
(ジエトキシホスホノメチル)ベンゼン, NSC 62294, ベンジルホスホン酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
228.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
106-108 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C11H17O3P/c1-3-13-15(12,14-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
InChI Key
AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • 皮膚障害治療のための3,5-ジヒドロキシ-4-イソプロピルスチルベン
  • 分子内ディールス・アルダー反応によるポリケチド起源の自然細胞傷害性海産物
  • 隣接ジオールのカラム上での酸化とHorner-Emmons反応によるスチルベン
  • ワズワース・エモンズ反応を使用する結腸癌抑制のためのWnt経路の阻害剤
  • 熱帯熱マラリア原虫(P. falciparum)に対する抗マラリア薬の類似体
以下の反応物質です:
  • アリールエーテル、アミン、およびアミドの環化
  • 鍵となる有機LEDの性能に対する官能基の影響の調査
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91071-BULK:
D91071-25G:
D91071-VAR:
D91071-5G:
D91071-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ananya Thomas et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-17)
As a part of our ongoing investigations on passively fire protecting polymeric materials, we have been employing both reactive and additive routes involving phosphorus-containing compounds. These included inorganic and organic substances, and in the latter case, the phosphorus-bearing groups differed
Jack Saltiel et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 18(9), 2174-2179 (2019-05-28)
cis,trans-1,2-Dideuterio-1,4-diphenyl-1,3-butadiene (ct-DPBd2) was synthesized and its cis-trans photoisomerization in cyclohexane-d12 (C6D12) at room temperature was monitored by 1H NMR spectroscopy. The results reveal formation of only trans,trans-1,2-dideuterio-1,4-diphenyl-1,3-butadiene (tt-DPBd2). The failure to detect formation of trans,cis-1,2-dideuterio-1,4-diphenyl-1,3-butadiene (tc-DPBd2) eliminates the possibility that