Merck
W228613
Sigma-Aldrich
シンナムアルデヒド
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
シンナマール, シンナムアルデヒド, 3-フェニルプロパ-2-エナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
132.16
FEMA番号:
2286
EC Number:
欧州評議会番号:
102c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.014
NACRES:
NA.21
官能:
cinnamon; spicy; sweet; warm
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
cassia oil
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
cassia oil
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
アッセイ
≥95%
組成
contains IFRA restricted cinnamaldehyde
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.621 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
cinnamal
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cinnamon; spicy; sweet; warm
SMILES記法
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI Key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シンナムアルデヒドは、着香料として使用可能であるα,β-不飽和芳香族アルデヒドです。ケイヒ油の主要香料成分です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • 異なる官能基を有する芳香族化合物を含有するキトサン-アルギン酸塩二層マイクロカプセルの調製と徐放:この研究では、シンナムアルデヒドなどの芳香族化合物の徐放を目的としたキトサン-アルギン酸塩二重層マイクロカプセルの開発について考察し、生化学および薬物送達におけるその潜在的な応用可能性を強調しています(Wang et al., 2024)。
  • 4 ℃ で保存したナマズ(Ictalurus punctatus)の切り身におけるシンナムアルデヒドと丁子油の抗菌および保存効果の評価:この研究では、ナマズの切り身に対するシンナムアルデヒドと丁子油の組み合わせによる抗菌および保存効果を評価し、食品保存への応用の可能性を示しています(Ebirim and Long, 2024)。
  • ヒアルロン酸ベースの多機能バイオ活性コーティングを、シンナムアルデヒド/ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン包接複合体と統合した果物保存用コーティング:この研究では、果物保存用にヒアルロン酸ベースのバイオ活性コーティングにシンナムアルデヒドを組み込み、生鮮食品の保存期間を延長する可能性を示しています(Zhou et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
105 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W228613-SAMPLE:
W228613-SAMPLE-K:
W228613-1KG-K:
W228613-100G:
W228613-5KG:
W228613-1KG:
W228613-100G-K:
W228613-5KG-K:
W228613-VAR-K:
W228613-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical burn from cinnamon oil
Connolly M, et al
Eplasty, 17-17 (2017)
Sanjida Halim Topa et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-03-27)
Quorum sensing (QS) plays an important role during infection for the opportunistic human pathogen Pseudomonas aeruginosa. Quorum sensing inhibition (QSI) can disrupt this initial event of infection without killing bacterial cells, and thus QS inhibitors have been suggested as novel
Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions
Matan N, et al
International Journal of Food Microbiology, 107(2), 180-185 (2006)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 590-591 (1997)
Magnus Bruze et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 48(2), 194-200 (2003-02-13)
Axillary dermatitis is common and overrepresented in individuals with contact allergy to fragrances. Many individuals suspect their deodorants to be the incriminating products. Our aim was to investigate the significance of cinnamic aldehyde in deodorants for the development of axillary
資料
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.