Merck
262315
Sigma-Aldrich
N-メチル-1-ナフタレンメチルアミン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
207.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
191-193 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
InChI Key
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-メチル-1-ナフタレンメチルアミン塩酸塩は、UV または蛍光検出による空気中のイソシアネートの定量用試薬として使用されています。これはテルビナフィンの合成に必要とされる重要な中間体の調製に使用されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
262315-VAR:
262315-1G:
262315-10G:
262315-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)