Merck
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-ナフチル)エチルアミン 塩酸塩
97%
別名:
2-(2-ナフチル)エタンアミン 塩酸塩, 2-ナフタレンエタンアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N · HCl
CAS番号:
分子量:
207.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChI Key
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661767-1G:
661767-BULK:
661767-VAR:
661767-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)