詳細
anionic
品質水準
形状
powder
分子量
546.85 g/mol
テクニック
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
脂質タイプ
phospholipids
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI Key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2631-BULK:
D2631-10G:
D2631-1G:
D2631-25G:
D2631-VAR:
D2631-100G:
D2631-5G:
試験成績書(COA)