アッセイ
≥97.0% (T)
形状
solid
不純物
≤0.3% water
官能基
amine
phosphate
SMILES記法
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
669962-50G:
669962-BULK:
669962-5G:
669962-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック