Merck
11268
Sigma-Aldrich
重炭酸テトラエチルアンモニウム
≥95.0% (T)
別名:
炭酸水素テトラエチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)4N(HCO3)
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
形状
solid
SMILES記法
OC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.CH2O3/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
XUBMPLUQNSSFHO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重炭酸テトラエチルアンモニウムは以下に使用されます:
  • アミンからのカルバミン酸エステルの合成。
  • 共沈殿法によるCu/ZnO触媒の合成における沈殿剤。
  • マイクロリアクター阻害のための[18F]放射フッ素付加における従来の相転移システムの代替試薬。
  • オキサゾリジン-2,4-ジオンの合成におけるα-位に脱離基を持った二級カルボキシアミドのカルボキシル化の促進。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11268-VAR-F:
11268-BULK-F:
11268-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Fu et al.
Journal of proteomics, 130, 108-119 (2015-09-19)
Powdery mildew (Pm), caused by Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt), is one of the most important crop diseases, causing severe economic losses to wheat production worldwide. However, there are few reports about the proteomic response to Bgt infection in
Tetraethylammonium hydrogen carbonate in organic synthesis: Synthesis of oxazolidine-2, 4-diones.
Cesa S, et al.
Tetrahedron, 55(1), 193-200 (1999)
A convenient method for the synthesis of carbamate esters from amines and tetraethylammonium hydrogen carbonate.
Inesi A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(4), 1337-1338 (1998)
Jae-Ung Lee et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(9), 5057-5069 (2020-02-20)
Graph theory-based reaction pathway searches (ACE-Reaction program) and density functional theory calculations were performed to shed light on the mechanisms for the production of [an + H]+, xn+, yn+, zn+, and [yn + 2H]+ fragments formed in free radical-initiated peptide
Use of tetraethylammonium bicarbonate as a precipitation agent on the preparation of coprecipitated Cu/ZnO catalysts.
Jeong C, et al.
Applied Catalysis A: General, 541(4), 35-41 (2017)