アプリケーション
- ゲスト交換用のアニオンキャップ付metallohost:Metallohostにおけるゲストの放出と取込みの制御に関する研究であり、tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonateを前駆体として用いています(Sakata et al., 2017)。
- 深共晶溶媒:tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonateとsuccinonitrileによって生成される深共晶溶媒の特性に関する研究であり、その用途の可能性を探索しています(Yang et al., 2019)。
- 電気化学的研究:金電極においてtetrabutylammonium trifluoromethanesulfonateを用いたイオン性液体/有機溶媒混合物中のCO2の電気化学的還元の研究(Yang et al., 2016)。
その他情報
チオグリコシドを活性化するため、NBSとともに用いられる試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86888-BULK:
86888-INTR:
86888-50G:
86888-10G:
86888-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
K. Fukase et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2187-2187 (1993)
Claudina X Cammack et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(3), 858-868 (2020-12-22)
Non-aqueous redox flow batteries (RFBs) offer the possibility of higher voltage and a wider working temperature range than their aqueous counterpart. Here, we optimize the established 2.26 V Fe(bpy)3(BF4)2/Ni(bpy)3(BF4)2 asymmetric RFB to lessen capacity fade and improve energy efficiency over
Dmitrii Antuganov et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 173, 68-74 (2019-05-24)
Fluorine-18 labelled radiotracers are the most common diagnostic agents employed in positron emission tomography (PET). Despite well-established quality control (QC) procedures, introduction of new synthetic methods demands continuous development of analytical methodology. Here we propose capillary electrophoresis (CE) as a
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO