Merck
86893
Supelco
過塩素酸テトラブチルアンモニウム
for electrochemical analysis, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClO4)
CAS番号:
分子量:
341.91
Beilstein:
3579274
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for electrochemical analysis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
形状
powder
mp
211-215 °C
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さらに詳細については弊社のセンサーアプリケーションポータルにアクセスしてください。
テトラブチルアンモニウムパークロラート(TBAP)は第4級アンモニウム塩で主に電解質として用いられます。
アプリケーション
TBAPは食品サンプル中のスーダンアゾ色素のHPLC分析での標準保存溶液調製の溶媒として用いられています。チョウセンアサガオという植物の抽出物中のアトロピン、アニソダミン、およびスコポラミンの非水系キャピラリー電気泳動(NACE)定量法用のキャピラリーをリンスするための電気泳動バッファーとして使用されることがあります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
86893-10G:
86893-VAR:
86893-BULK:
86893-INTR:
86893-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous determination of atropine, anisodamine, and scopolamine in plant extract by nonaqueous capillary electrophoresis coupled with electrochemiluminescence and electrochemistry dual detection.
Yuan B
Journal of Chromatography A, 1217(1), 171-174 (2010)
Analysis of sudan I, sudan II, sudan III, and sudan IV in food by HPLC with electrochemical detection: Comparison of glassy carbon electrode with carbon nanotube-ionic liquid gel modified electrode.
Chailapakul O
Food Chemistry, 109(4), 876-882 (2008)
David Balcells et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (30)(30), 5989-6000 (2009-07-23)
Experimental studies have shown that the C-H oxidation of Ibuprofen and methylcyclohexane acetic acid can be carried out with high selectivities using [(terpy')Mn(OH(2))(mu-O)(2)Mn(OH(2))(terpy')](3+) as catalyst, where terpy' is a terpyridine ligand functionalized with a phenylene linker and a Kemp's triacid
Benjamin T Diroll et al.
Nature communications, 10(1), 4511-4511 (2019-10-06)
Colloidal quantum wells are two-dimensional materials grown with atomically-precise thickness that dictates their electronic structure. Although intersubband absorption in epitaxial quantum wells is well-known, analogous observations in non-epitaxial two-dimensional materials are sparse. Here we show that CdSe nanoplatelet quantum wells
Atanu Jana et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(1), 359-367 (2014-11-11)
A novel electron rich, tetrathiafulvalene fused zinc porphyrin, (TTF)4PZn, has been newly synthesized and characterized using spectral and electrochemical methods. In spite of the presence of eight t-butyl groups, (TTF)4PZn exhibited appreciable aggregation in solution. Scanning electron microscopic (SEM) imaging