Merck
86879
Supelco
テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロホスファート
for electrochemical analysis, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(PF6)
CAS番号:
分子量:
387.43
Beilstein:
4056584
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for electrochemical analysis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
フォーム
solid
mp
244-246 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロフォスフェート(TBAHFP)は、4 級アンモニウム塩であり、主に電解質として使用されます。液体二酸化硫黄や塩化メチレンなどの溶媒に溶解します。
詳細については、弊社のセンサーアプリケーションポータルをご参照ください。
アプリケーション
TBAHFP は、γ-シクロデキストリン(P3MT/γ-CD)電極を組み合わせた電気化学合成法による、ポリ-3-メチルチオフェンの調製に使用されます。
その他情報
有機溶媒可溶性の支持電解質で、非常に安定です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86879-25G:
86879-BULK:
86879-100G:
86879-INTR:
86879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel electrochemical synthesis of poly-3-methylthiophene-gamma-cyclodextrin film Application for the analysis of chlorpromazine and some neurotransmitters.
Bouchta D
Biosensors And Bioelectronics, 20(11), 2228-2235 (2005)
M.M. Baizer
Organic Electrochemistry null
Md Khairul Hoque et al.
Frontiers in chemistry, 8, 593932-593932 (2020-11-27)
Nitrogen-free amorphous carbon thin films prepared via sputtering followed by graphitization, were used as precursor materials for the creation of N-doped carbon electrodes with varying degrees of amorphization. Incorporation of N-sites was achieved via nitrogen plasma treatments which resulted in
Ting-Ting Li et al.
ChemSusChem, 12(11), 2402-2408 (2019-05-10)
A RuII complex [Ru(PO3 Et2 -ph-tpy)(6-mbpy)(NCCH3 )]2+ [PO3 Et2 -ph-tpy=diethyl(4-[(2,2':6',2''-terpyridin)-4'-yl]phenyl)phosphonate; 6-mbpy=6-methyl-2,2'-bipyridine] is explored as a molecular catalyst for electrocatalytic CO2 reduction in both a homogeneous solution and, as a phosphonated derivative, on nanocrystalline-TiO2 surfaces. In CH3 CN, the complex acts
Sonia Bruña et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(35), 13187-13195 (2014-07-17)
Reaction of Fe3(CO)12 with 1,2-dithiolene HSC6H2Cl2SH affords a mixture of complexes [Fe2(CO)6(μ-SC6H2Cl2S)] 1, [Fe2(SC6H2Cl2S)4] 2 and [Fe3(CO)7(μ3-SC6H2Cl2S)2] 3. In the course of the reaction the trimetallic cluster 3 is first formed and then converted into the known dinuclear compound 1