Merck
51682
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムエチルスルファート
≥95%
別名:
[EMIM][ESO4]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2O4S
CAS番号:
分子量:
236.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
SMILES記法
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H6O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-6-7(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸エチルは、水混和性の非プロトン性室温イオン性液体(RTIL)です。また、1-メチルイミダゾールを硫酸ジエチルと反応させることにより調製することができます。
アプリケーション
[EMIM] [ESO4] は、その効果を研究するために使用されています:
  • リゾチームの熱安定性に対する溶媒として
  • 水酸化カリウム(KOH)電解質特性と水素発生反応(HER)反応速度に対する添加剤として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
310.1 °F
引火点(℃)
154.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51682-BULK-F:
51682-VAR-F:
51682-500G-F:
51682-1KG-F:4548173348964
51682-100G-F:4548173348957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electronic structure and normal vibrations of the 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate ion pair
Dhumal, Nilesh R., Hyung J. Kim, and Johannes Kiefer
The Journal of Physical Chemistry A, 115.15, 3551-3558 (2011)
Solubility and diffusion of CO 2 and H 2 S in the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
Jalili, Amir Hossein, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42.10, 1298-1303 (2010)
Impact of imidazolium-based ionic liquids on the structure and stability of lysozyme.
Satish L, et al.
Spectroscopy Letters, 49(6), 383-390 (2016)
Experimental study of the density and viscosity of 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
Schmidt, H., et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 47, 68-75 (2012)
Surface studies on the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
Gottfried, J. M., et al.
Zeitschrift fur Physikalische Chemie (Frankfurt am Main, Germany), 220.10, 1439-1453 (2006)
資料
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.