Merck
39952
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムアセタート
≥95%
別名:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate, 1-Methyl-3-butylimidazolium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O2
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
liquid
不純物
≤2.0% water
SMILES記法
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムアセタートは、1-アルキル-3-メチルイミダゾリウムを基材とするイオン液体です。
アプリケーション
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムアセタートは、空気および水に対して安定で、ほとんどのCE溶媒に対して混和性なので、非水系キャピラリー電気泳動(NACE)用の電解質への添加物として使用することが可能です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
39952-INTR-F:
39952-BULK-F:
39952-100G-F:
39952-VAR-F:
39952-500G-F:
39952-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermophysical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate over a wide range of temperatures and pressures
Safarov, Javid, et al.
Fluid Phase Equilibria, 383, 144-155 (2014)
Physicochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate
Bogolitsyn, K. G., T. E. Skrebets, and T. A. Makhova
Russ. J. Gen. Chem., 79.1, 125-128 (2009)
Volumetric and viscometric behaviour of the binary systems of N-methyldiethanolamine and diethanolamine with 1-butyl-3-methylimidazolium acetate at various temperatures
Haghtalab, Ali, and Abolfazl Shojaeian
The Journal of Chemical Thermodynamics, 68, 128-137 (2014)
Biodegradability of all-cellulose composite laminates
Kalka, Sebastian, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 59, 37-44 (2014)
All-cellulose composite laminates
Huber, Tim, Shusheng Pang, and Mark P. Staiger
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 43.10, 1738-1745 (2012)
資料
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.