Merck
43961
Sigma-Aldrich
1-アリルー3-メチルイミダゾリウムクロリド
greener alternative
≥97.0% (HPLC)
別名:
AMIM-Cl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11ClN2
CAS番号:
分子量:
158.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.ClH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
詳細
1-アリル-3-メチルイミダゾリウムクロリドは熱安定性で不揮発性のtask-specific ionic liquid(TSIL)です。高いセルロース可溶化能を示します。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
AMIM-Clは以下の用途に使用することができます:
  • 再生セルロース材料生成においてセルロースを溶解する溶媒として
  • トウモロコシ酢酸セルロース(CCA)生成においてトウモロコシの皮のセルロースをアセチル化する際に溶媒として
  • AMIM-Cl-可塑化デンプンフィルム生成におけるコーンスターチの可塑化剤として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43961-50G-F:
43961-5G-F:
43961-BULK-F:
43961-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashna Rajeev et al.
Soft matter, 14(37), 7615-7624 (2018-08-31)
Water added to a solution of microcrystalline cellulose (MCC) in 1-allyl-3-methylimidazolium chloride (AmimCl) reduces the solvent quality and causes significant changes in the flow properties and microstructure due to restructuring and aggregation of cellulose molecules. We report an experimental investigation
Ganeswar Sahu et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-13)
This paper presents the dielectric characteristics of nanocomposite films of poly(vinyl alcohol) (PVA) embedded with silver (Ag) nanoparticles and graphene oxide(GO). The nanocomposite films were fabricated by using the solvent casting approach. The morphological analysis was carried out through scanning
Acetone-soluble cellulose acetates prepared by one-step homogeneous acetylation of cornhusk cellulose in an ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride (AmimCl).
Cao Y, et al.
Carbohydrate Polymers, 69(4), 665-672 (2007)
Tosylation and acylation of cellulose in 1-allyl-3-methylimidazolium chloride.
Granstrom M, et al.
Cellulose, 15(3), 481-488 (2008)
T Alexandra Ferreira et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-01-27)
In this work, a procedure using solid phase microextraction in combination with capillary electrophoresis was developed for the determination of oxytetracycline in milk samples. The method involves the synthesis of poly(1-allyl-3-methyl imidazolium) chloride film on a stainless-steel bar via electropolymerization
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.