Merck
95137
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムブロミド
>97.0% (HPLC)
別名:
BMIMBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BrN2
CAS番号:
分子量:
219.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
>97.0% (HPLC)
フォーム
crystals
不純物
≤1% water
SMILES記法
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム・ブロミドは中性イオン溶液です。
アプリケーション
BMIMBrはゼラチンによってゲル化され、化学耐性を持つガス・センサーに使用する準固体物質であるイオン・ゼリーを形成します。これは1,2,4,5-置換イミダゾール調合用溶媒として使用できます。
その他情報
Heck反応に使用するイオン液体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95137-BULK-F:
95137-5G-F:
95137-VAR-F:
95137-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalyst-free one-pot four component synthesis of polysubstituted imidazoles in neutral ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bromide.
Hasaninejad A, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 12(6), 844-849 (2010)
Apparent molar volume and isentropic compressibility of ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bromide in water, methanol, and ethanol at T=(298.15 to 318.15) K
Zafarani-Moattar, Mohammed Taghi, and Hemayat Shekaari
The Journal of Chemical Thermodynamics, 37.10, 1029-1035 (2005)
Teng-Hui Wang et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-23)
Mixtures of polyethylene oxide (PEO, M.W.~900,000) and imidazolium ionic liquids (ILs) are studied using high-pressure Fourier-transform infrared spectroscopy. At ambient pressure, the spectral features in the C-H stretching region reveal that PEO can disturb the local structures of the imidazolium
L. Xu et al. et al.
Organometallics, 19, 1123-1123 (2000)
Physical and electrochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methylimidazolium iodide, and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Kim, Ki-Sub, Bae-Kun Shin, and Huen Lee
Korean Journal of Chemical Engineering, 21.5, 1010-1014 (2004)