Merck
39931
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム テトラフルオロボラート
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
別名:
BMIMBF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BF4N2
CAS番号:
分子量:
226.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for catalysis
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
不純物
≤0.05% water
屈折率
n20/D 1.52
密度
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロホウ酸塩は、水とハロゲンの含有量が少ない高純度イオン性液体(HPIL)です。
アプリケーション
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロ法酸塩は、安定化剤やキャッピング剤なしで硫化亜鉛(ZnS)ナノ粒子を合成するための溶媒として使用されてきました。 液体燃料から抽出脱硫を介してジベンゾチオフェン(DBS)を除去するための抽出剤としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
550.4 °F
引火点(℃)
288 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
39931-50G-F:4548173143163
39931-25G-F:4548173143156
39931-VAR-F:
39931-BULK-F:
39931-5G-F:4548173143170
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of 1?Butyl?3?Methyl Imidazolium?Based Room Temperature Ionic Liquids
Dupont, Jairton, et al.
Organic Syntheses, 236-236 (2003)
ZnS nanoparticle synthesis in 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate by simple heating.
Kareem TA and Kaliani AA.
Arabian Journal of Chemistry (2015)
Solubility of carbon dioxide, ethane, methane, oxygen, nitrogen, hydrogen, argon, and carbon monoxide in 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate between temperatures 283K and 343K and at pressures close to atmospheric
Jacquemin, Johan, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38.4, 490-502 (2006)
Synthesis, characterization and application of 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for extractive desulfurization of liquid fuel.
Dharaskar SA, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 9(4), 578-587 (2016)
Ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bromide as a promoter for the formation and extraction capability of poly (ethylene glycol)-potassium citrate aqueous biphasic system at T= 298.15 K
Hamzehzadeh, Sholeh, and Maryam Vasiresh
Fluid Phase Equilibria, 382, 80-88 (2014)