Merck
38431
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルメチルアミン
≥98.0% (GC)
別名:
N-メチルジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NCH3
CAS番号:
分子量:
115.22
Beilstein:
1731609
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
密度
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)N(C)C(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-7H,1-5H3
InChI Key
ISRXMEYARGEVIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
38431-50ML:
38431-VAR:
38431-10ML:
38431-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rafael Alcala-Torano et al.
Biopolymers, 109(10), e23233-e23233 (2018-09-08)
Protein-based self-assembled nanostructures hold tremendous promise as smart materials. One strategy to control the assembly of individual protein modules takes advantage of the directionality and high affinity bonding afforded by metal chelation. Here, we describe the use of 2,2'-bipyridine units
Libor Kostka et al.
Biomaterials, 235, 119728-119728 (2020-02-12)
Design, controlled synthesis, physico-chemical and biological characteristics of novel well-defined biodegradable star-shaped copolymers intended for advanced drug delivery is described. These new biocompatible star copolymers were synthesised by grafting monodispersed semitelechelic linear (sL) N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers onto a 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid (bisMPA)-based