詳細
三級アルカノールアミンであるトリイソプロパノールアミン(TIPA)は、主にボールミル粉砕プロセスにおける凝集を抑え、完成したセメントの粒子分布を変化させる粉砕化学物質として使用されます。
アプリケーション
TIPAは、モルタルとコンクリートの機械的特性を改善する界面遷移帯(ITZ)として機能できます。また、両方の化合物の水和を促進することにより、セメント-フライアッシュ系の圧縮強度を高めるために使用することもできます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254746-BULK:
254746-1KG:
254746-100G:
254746-VAR:
254746-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interaction effect of triisopropanolamine and glucose on the hydration of Portland cement
Construction Building Materials, 65, 360-366 (2014)
On the mechanism of strength enhancement of cement paste and mortar with triisopropanolamine
Cement and Concrete Research, 34(6), 973-976 (2004)
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(2), 328-333 (1988-03-01)
A modified method is presented to determine trace quantities of N-nitrosodiethanolamine (NDElA) and N-nitrosodiisopropanolamine (NDiPlA) in the triisopropanolamine (TiPlA) formulation of a mixture of picloram and 2,4-D. Aqueous sample is extracted with dichloromethane to remove organic interferences, and then the
Effect of triisopropanolamine on compressive strength and hydration of cement-fly ash paste
Construction Building Materials, 179(6), 89-99 (2018)
Environmental science & technology, 51(23), 14006-14015 (2017-11-15)
A long-term field study (405 days) of a hydraulically fractured well from the Niobrara Formation in the Denver-Julesburg Basin was completed. Characterization of organic chemicals used in hydraulic fracturing and their changes through time, from the preinjected fracturing fluid to