Merck
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
別名:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
163.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
233757-VAR:
233757-BULK:
233757-100G:
233757-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)