グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
屈折率
n20/D 1.4455 (lit.)
有効pH範囲
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A65182-25ML:
A65182-2.5L:
A65182-500ML:
A65182-25KG:
A65182-1L:
A65182-VAR:
A65182-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック