Merck
A9199
Sigma-Aldrich
2‐アミノ‐2‐メチル‐1‐プロパノール
BioXtra, ≥95%
別名:
β-アミノイソブチルアルコール, AMP, AMP 100, AMP 75
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
505979
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
屈折率
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
有効pH範囲
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノールは、骨肉腫(SaOS-2)細胞におけるアルカリホスファターゼ活性をスクリーニングする酵素アッセイの材料として用いられています
生物化学的/生理学的作用
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノールは置換脂肪族アルコールで、主に化粧品のpH調整剤として用いられています。皮脂膜に浸透して相互作用するため光毒性があります。しかし、発がん性はありません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.8 °F - closed cup
引火点(℃)
82.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9199-250ML:
A9199-BULK:
A9199-VAR:
A9199-100ML:
A9199-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The morphogenetically active polymer, inorganic polyphosphate complexed with GdCl3, as an inducer of hydroxyapatite formation in vitro
Wang X, et al.
Biochemical Pharmacology, 102(6), 97-106 (2016)
Phototoxic assessment of a sunscreen formulation and its excipients: An in vivo and in vitro study
Hossy BH, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 173(6), 545-550 (2017)
Final amended report on safety assessment on aminomethyl propanol and aminomethyl propanediol
Burnett CL, et al.
International Journal of Toxicology, 28(6), 141S-161S (2009)
T K Brenner et al.
European cells & materials, 41, 245-268 (2021-03-05)
Reconstruction of bone defects and compensation of deficient repair mechanisms represent important goals within the field of regenerative medicine and require novel safe strategies for translation into the clinic. A non-viral osteogenic gene therapeutic vector system ('hybrid vectors') was generated
Sontaya Limmatvapirat et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 67(3), 690-698 (2007-06-20)
The objective of this study was to improve the properties of shellac by composite salts formation. The shellac samples were prepared in various salt forms by dissolving them with 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) and ammonium hydroxide (AMN) at various ratios of AMP:AMN.