Merck
386391
Sigma-Aldrich
N-エチルイソプロピルアミン
98%
別名:
1-メチルジエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHC2H5
CAS番号:
分子量:
87.16
Beilstein:
505952
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
密度
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
386391-25ML:
386391-5ML:
386391-VAR:
386391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giulio Mannocchi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(21), 5125-5145 (2020-02-18)
Interest on keratinized matrix analysis for clinical and forensic purposes has been recently grown due to the wide temporary detection window for psychotropic and toxic substances entrapped after repeated consumption. The aim of this study was the development and full
Chao Zhao et al.
Nature communications, 5, 5079-5079 (2014-10-07)
The remarkable stability of peptide nucleic acids (PNAs) towards enzymatic degradation makes this class of molecules ideal to develop as part of a diagnostic device. Here we report the development of chemically engineered PNAs for the quantitative detection of HIV