Merck
263710
Sigma-Aldrich
4-(メチルアミノ)酪酸 塩酸塩
99%
別名:
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
124-126 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI Key
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
263710-VAR:
263710-BULK:
263710-25G:
263710-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such