Merck
263737
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)酪酸 塩酸塩
98%, for peptide synthesis
別名:
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
167.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-(ジメチルアミノ)酪酸 塩酸塩, 98%
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
153-155 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI Key
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
263737-25G:
263737-VAR:
263737-BULK:
263737-5G:
263737-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)