Merck
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
別名:
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
186-191 °C
官能基
amine
carboxylic acid
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChI Key
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775827-VAR:
775827-5G:
775827-BULK:
775827-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)