アッセイ
97%
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)CCCC1CCNCC1
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)3-1-2-8-4-6-10-7-5-8;/h8,10H,1-7H2,(H,11,12);1H
InChI Key
UTPNREIRALGKPW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Piperidine butyric acid hydrochloride participates in the synthesis of FK866 [(E)-N-[4-(1-benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)acrylamide], an inhibitor of NAD biosynthesis.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
3-アミジノフェニルアラニンから誘導したマトリプターゼインヒビターの修飾
Weinrebアミド類と2位マグネシウム化オキサゾール類との反応
以下の合成に用いる反応剤です。
NAmPRTアーゼインヒビター
NADサルベージ阻害に用いるFK866類縁体
3-アミジノフェニルアラニンから誘導したマトリプターゼインヒビターの修飾
Weinrebアミド類と2位マグネシウム化オキサゾール類との反応
以下の合成に用いる反応剤です。
NAmPRTアーゼインヒビター
NADサルベージ阻害に用いるFK866類縁体
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540838-BULK:
540838-5G:
540838-VAR:
540838-25G:
ChemMedChem, 3(5), 771-779 (2008-02-06)
One of the great challenges of medicinal chemistry is to create novel, effective, chemotherapeutic agents that show specificity for cancer cells combined with low systemic toxicity. A novel idea is to target the enzymes of the NAD biosynthesis and recycling
European journal of medicinal chemistry, 46(4), 1153-1164 (2011-02-19)
NAmPRTase (PBEF/Visfatin) plays a pivotal role in the salvage pathway of NAD(+) biosynthesis. NAmPRTase has been an attractive target for anti-cancer agents that induce apoptosis of tumor cells via a declining plasma NAD(+) level. In this report, a series of
Characterization of NAD uptake in mammalian cells.
The Journal of Biological Chemistry, 283(10), 6367-6374 (2008)