Merck
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
別名:
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.556
bp
45-80 °C/760 mmHg
密度
1.141 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1(ncc(c1)N)C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI Key
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
772585-BULK:
772585-VAR:
772585-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)