主要文書
8.18448
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
for synthesis
別名:
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
CAS番号:
分子量:
139.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-648-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
189-194 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N(CC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI Key
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2