731625
trans-1,2-ビス(トリブチルスタンニル)エテン
97%
別名:
(E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethane, (E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, (E)-1,2-Bis(tributyltin)ethylene, (E)-1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], (E)-Bis(tributylstannyl)ethene, 1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, trans-Bis(tributylstannyl)ethene, trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.502
密度
1.132 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2H2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;1-2H;;
InChI Key
VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- トリフェニルアミンコア部分を有するポリアリーレンビニレン重合体。
- Pd触媒によるStilleカップリング反応を介した2つの(E)-2-(2-(チオフェン-2-イル)ビニル)チオフェンに基づく共重合体。
- アリールハロゲン化物と反応することによるビニルスタンナン。これは置換ピリジンの合成に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731625-1G:4548173309750
731625-BULK:
731625-5G:4548173309767
731625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)