Merck
D46904
Sigma-Aldrich
N,N-ジブチルホルムアミド
99%
別名:
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH2CH2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
157.25
Beilstein:
636100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D46904-BULK:
D46904-25G:
D46904-5G:
D46904-VAR:
D46904-500G:
D46904-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye Won Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Styrene can be formed by the microbial metabolism of bacteria and fungi. In our previous study, styrene was determined as a spoilage marker of Fuji apples decayed by Penicillium expansum, which is responsible for postharvest diseases. In the present study