Merck
E51406
Sigma-Aldrich
1-エチニル-1-シクロヘキサノール
≥99%
別名:
(1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanal, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H10OH
CAS番号:
分子量:
124.18
Beilstein:
471404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
180 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
InChI Key
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチニル-1-シクロヘキサノール(ECHO)は、室温で触媒量の塩化ルテニウムの存在下でアセチル化を起こすことができます。カテプシンBに対する強力な阻害活性を持つ新規有機テルル(IV) 化合物の合成に使用できます。遷移金属触媒によるECHOの重合により、ポリ(ECHO) が形成されます。また、M-H結合に挿入することにより、遷移金属水素化物錯体と反応してビニル誘導体を形成できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E51406-5ML:
E51406-10L:
E51406-VAR:
E51406-5L:
E51406-BULK:
E51406-10KG:
E51406-20L:
E51406-1L:
E51406-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruthenium (III) chloride catalyzed acylation of alcohols, phenols, thiols, and amines.
De SK
Tetrahedron Letters, 45(14), 2919-2922 (2004)
Tellurium-based cysteine protease inhibitors: evaluation of novel organotellurium (IV) compounds as inhibitors of human cathepsin B.
Cunha RL
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(3), 755-760 (2005)
Reactions of RuHCl (CO)(PiPr3) 2 with Alkyn-1-ols: Synthesis of Ruthenium (II) Hydroxyvinyl and Vinylcarbene Complexes.
Esteruelas MA
Organometallics, 13(11), 4258-4265 (1994)
Polymerization of 1-Ethynyl-1-cyclohexanol by Transition Metal Catalysts.
Gal YS
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., 31(6), 703-714 (1994)
Artem Kovalenko et al.
Soft matter, 13(25), 4526-4532 (2017-06-08)
In this paper, we investigate the factors affecting the sound speed in air-filled macroporous polymer materials at ultrasound frequencies. Due to the presence of large proportion of gas, these porous materials present high compressibility and, as a consequence, low sound