Merck
C101605
Sigma-Aldrich
1,3-シクロヘキサンジオン
97%
別名:
ジヒドロレソルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H8(=O)2
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
385888
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
含みます
1-3% sodium chloride as stabilizer
mp
101-105 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
InChI Key
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-シクロヘキサンジオンは、以下の合成における構成単位として使用できます。
  • アルドール縮合/マイケル付加反応を介し、非活性化アルデヒドと反応させ、9-置換1,8-ジオキソ-キサンテンの合成に
  • フタルヒドラジド、芳香族プロパルギロキシアルデヒド類、アジド類との4成分縮合反応により、[(1,2,3-トリアゾール-4-イル)メトキシ-フェニル]-2H-インダゾロ[2,1-b]フタラジン-トリオン誘導体の合成に
また、β-エナンチオマー、ポリヒドロキノリン誘導体、1,8-ジオキソ-ドデカヒドロキサンテン、スピロシクロペンタノール、オキサチオール誘導体、およびトリキナンの合成の重要中間体である2-置換付加物の調製にも使用できます
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C101605-100G:
C101605-5G:
C101605-10KG:
C101605-500G:
C101605-VAR:
C101605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clean synthesis of 1, 8-dioxo-dodecahydroxanthene derivatives catalyzed by polyaniline-p-toluenesulfonate salt in aqueous media
John A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 248(1-2), 121-125 (2006)
Ytterbium triflate catalyzed synthesis of ?-enaminones
Epifano F, et al.
Tetrahedron Letters, 48(15), 2717-2720 (2007)
K7 [PW11CoO40]-catalyzed one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives via the Hantzsch three component condensation
Heravi MM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 264(1-2), 50-52 (2007)
Alkylation of Cyclic 1,3-Diketones
Thennati R, et al.
Synthetic Communications, 23, 3095-3095 (1993)
Combining click-multicomponent reaction: one-pot synthesis of triazolyl methoxy-phenyl indazolo [2, 1-b] phthalazine-trione derivatives
Salehi P, et al.
Molecular Diversity, 16(2), 231-240 (2012)