Merck
137529
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルアセトアミド
97%
別名:
酢酸ジエチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
115.17
Beilstein:
1209428
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
182-186 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(C)=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジエチルアセトアミドは、一般的に薬剤溶媒として使用されます
アプリケーション
N,N-ジエチルアセトアミドを使用して、N,N-ジエチル-2-[(4-置換)フェニルスルフィニル]アセトアミドの分光学的特性を検討しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
137529-VAR:
137529-BULK:
137529-500G:
137529-5KG:
137529-5G:
137529-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Budden et al.
Arzneimittel-Forschung, 28(9), 1571-1579 (1978-01-01)
The drug solvents diethyleneglycol monoethylether (Transcutol), N,N-diethylacetamide, and dimethylsulfoxide were examined for their pharmacodynamic properties in the following tests: i.p. toxicity, "sign pattern", inclined screen test, balance rod test, and potentiation of hexobarbitone sleeping time in mice, spasmolytic activity in
Spectroscopic and theoretical studies of some N,N-diethyl-2-[(4-substituted) phenylsulfinyl] acetamides.
Olivato PR, et al.
Journal of Molecular Structure, 827(1), 25-34 (2007)
M Silvia et al.
Biochemical pharmacology, 48(4), 717-726 (1994-08-17)
This study was undertaken to investigate: (1) the effect of N,N-diethylacetamide (DEAC) and N,N-dimethylacetamide (DMAC) administration to rats on drug-metabolizing enzymes in the liver; (2) the in vitro dealkylation of DEAC and DMAC by hepatic microsomes from rats treated with
Action of N,N-diethylacetamide on hepatic microsomal drug-metabolizing enzymes.
F E Beyhl et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(5), 627-629 (1981-10-01)
Vijay Gupta et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(12), 2658-2665 (2019-12-04)
A new triazole-functionalized tetracarboxylic acid ligand (H4 L) has been synthesized and utilized for the fabrication of a 3D ZnII organic framework with a Zn4 (-COO)6 cluster as the secondary building unit. The framework exhibits very good thermal stability and