安全性情報
8.21752
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylformamide
for synthesis
別名:
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
210-533-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 65 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体