主要文書
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
別名:
2,3-Dichlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,3-(Cl)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-399-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
転移温度
flash point 115 °C
密度
1.40 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI Key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup