Merck
77896
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
≥98.0% (HPLC)
別名:
BMIIm, BMIM TFSI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
419.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.428
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、室温イオン性液体(RTIL)です。このILへのアルカンガスの溶解度は、アルケンガスよりも低いです。本薬品は、1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミドと比較して、高いCO2溶解能を示します。
アプリケーション
  • Application of 1-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid for different types of separations problem:分離プロセスにおける用途に焦点を合わせて、環境面での利点および有効性を強調しています(S Singh et al., 2016, Elsevier)。
物理的形状
イオン液体
法的情報
Covalent Associates社(Woburn, MA, USA)の米国特許5,827,602で保護されている製品です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
77896-1G-F:
77896-BULK-F:
77896-VAR-F:
77896-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physicochemical properties, structure, and conformations of 1-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide [C4mim]NTf2 ionic liquid.
Blokhin AV, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(14), 4357-4364 (2008)
The gaseous enthalpy of formation of the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide from combustion calorimetry, vapor pressure measurements, and ab initio calculations
Emel'yanenko, Vladimir N., Sergey P. Verevkin, and Andreas Heintz
Journal of the American Chemical Society, 129.13, 3930-3937 (2007)
Speciation of Uranyl Nitrato Complexes in Acetonitrile and in the Ionic Liquid 1?Butyl?3?methylimidazolium Bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Servaes, Kelly, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2007.32, 5120-5126 (2007)
Solubilities of gases in the ionic liquid 1-n-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Lee BC and Outcalt SL.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(3), 892-897 (2006)
CO 2 separation properties of a glassy aromatic polyimide composite membranes containing high-content 1-butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid
Kanehashi, Shinji, et al.
Journal of Membrane Science , 430, 211-222 (2013)
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質としての応用が期待されており、電導度と電気化学的安定性に優れたイオン液体が開発されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.