Merck
711772
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム トリフルオロメタンスルホナート
97%
別名:
BMIM Otf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
288.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.434
密度
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホネート[bmim][OTf]は、合成化学に使われる用途の広いイオン液体です。
アプリケーション
[bmim][OTf]は以下の用途に使用できます:       
  • チオフェニル配糖体ドナーやトリクロロ酢酸配糖体ドナーから糖鎖を合成する際のグリコシル化促進剤として      
  •  脂肪族炭化水素類から硫黄や窒素含有芳香族有機化合物を抽出する溶媒として
  •   イオン伝導性高分子膜を調製する際の試薬として        
  • ポリ(エチルメタクリレート)系高分子電解質を合成する際のイオン伝導性を高める添加物として
  • トリフルオロメタンスルホン酸ビスマスを触媒とし、アリール化合物のフリーデル・クラフツベンゾイル化により、アリールケトンを合成する際の反応媒体として
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
711772-VAR:
711772-100G:
711772-BULK:
711772-1KG:
711772-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new application of Baylis?Hillman alcohols to a diastereoselective synthesis of 3-nitrothietanes.
Rai A and Yadav L D S
Tetrahedron, 68(11), 2459-2464 (2012)
Efficient Air?Stable Organometallic Low?Molecular?Mass Gelators for Ionic Liquids: Synthesis, Aggregation and Application of Pyridine?Bridged Bis (benzimidazolylidene)?Palladium Complexes.
Tu T, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(8), 1853-1861 (2009)
Improvement of the Friedel-Crafts benzoylation by using bismuth trifluoromethanesulfonate in 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquid under microwave irradiation
Tran PH, et al.
Tetrahedron Letters, 55(1), 205-208 (2014)
Preparation and characterization of poly (ethyl methacrylate) based polymer electrolytes doped with 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Ramesh S, et al.
MEASUREMENT, 48, 263-273 (2014)
tert-Amyl ethyl ether separation from its mixtures with ethanol using the 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquid: liquid- liquid equilibrium
Arce A, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 43(26), 8323-8327 (2004)