Merck
727725
Sigma-Aldrich
1-ブチル-1-メチルピロリジニウム トリフルオロメタンスルホナート
95%
別名:
BMPyrrOTf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20F3NO3S
CAS番号:
分子量:
291.33
Beilstein:
9820503
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
95%
形状
liquid
不純物
≤0.3% water
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムトリフルオロメタンスルホナート([BMPy][OTf])は、以下の溶媒として使用することができるイオン液体です。
  • ロジウム触媒による位置選択的ヒドロホルミル化反応。
  • 直接的不斉アルドール縮合反応。
  • 燃料の脱硫。
  • 求核芳香族置換反応。
また、([BMPy][OTf])は、スーパーキャパシターアプリケーションにおける電解質として使用することができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
727725-50G:
727725-BULK:
727725-5G:
727725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved protocol for the direct asymmetric aldol reaction in ionic liquids, catalysed by onium ion-tagged prolines
Lombardo M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(11-12), 2061-2065 (2007)
Effect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels
Domanska U and Wlazlo M
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 134(11-12), 114-125 (2014)
Andrzej Lewandowski et al.
Journal of solution chemistry, 42(2), 251-262 (2013-03-14)
The electrochemical behavior of cobaltocenium has been studied in a number of room temperature aprotic ionic liquids. Well defined, diffusion controlled, anodic and cathodic peaks were found for the Cc
An improved protocol for the direct asymmetric aldol reaction in ionic liquids, catalysed by onium ion-tagged prolines
Lombardo M, et al.
advanced synthesis and catalysis, 349(11-12), 2061-2065 (2007)
Ionic liquids as designer solvents for nucleophilic aromatic substitutions
Newington I, et al.
Organic Letters, 9(25), 5247-5250 (2007)