Merck
50893
Sigma-Aldrich
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムジシアナミド
≥97.0% (T)
別名:
[BMPYR][DCA]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N4
CAS番号:
分子量:
208.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
不純物
≤0.5% water
官能基
amine
SMILES記法
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムジシアナミドは、自燃性、空気安定性および水安定性ピロリジニウム系イオン性液体です。また、広い電位範囲を示すため、電気化学的用途で有望な候補です。[BMPYR][DCA] はさらに、液体燃料からのジベンゾチオフェンの高い抽出能力を有します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
50893-5G-F:
50893-50G-F:
50893-VAR-F:
50893-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Voltammetric Study and Electrodeposition of Ni (II)/Fe (II) in the Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Dicyanamide
Lo, Nai-Chang, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.2, D9-D16 (2016)
Ionic liquids as hypergolic fuels.
Schneider S, et al.
Energy and Fuels, 22(4), 2871-2871 (2008)
Electrodeposition of germanium from the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
Wu, Minxian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15.14, 4955-4964 (2013)
Thermophysical properties of the pure ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide and its binary mixtures with alcohols
Gonza?lez, Emilio J., Begon?a Gonza?lez, and Euge?nia A. Macedo
Journal of Chemical and Engineering Data, 58.6, 1440-1448 (2013)
Pyrrolidinium-based ionic liquids. 1-Butyl-1-methyl pyrrolidinium dicyanoamide: thermochemical measurement, mass spectrometry, and ab initio calculations.
Emel'yanenko VN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(37), 11734-11742 (2008)