Merck
00796
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド
≥98.5% (HPLC/T)
別名:
EMIM DCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N5
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC/T)
不純物
≤0.5% water
官能基
amine
SMILES記法
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド(EMIM-DCA)は、さまざまな化学反応の溶媒として、またバッテリーやコンデンサーの電解質としてよく使用されるイオン液体です。毒性がないため、従来の有機溶剤に代わるより環境に配慮した代替品と考えられています。
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミドは、CO2/H2を効率的に分離するためのポリビニルアルコールベースの高分子膜の開発に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
429.8 °F - closed cup
引火点(℃)
221 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
00796-VAR-F:
00796-BULK-F:
00796-50G-F:
00796-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)