About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N5
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド([C2mim][N(CN)2])は、次の用途で使用できるイオン液体です。
- 脱硫プロセスに。燃料オイルから効率的にチオフェンおよびジベンゾチオフェンを抽出。
- アルコールおよび炭水化物のO-アセチル化の溶媒ならびに活性塩基触媒。
- カーボンナノチューブ(CNT)を電極として電気化学分野で電解質として。
- 溶媒混合物の抽出蒸留に。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
429.8 °F - closed cup
引火点(℃)
221 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
713384-100G:
713384-1KG:
713384-VAR:
713384-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of ionic liquids as electrolytes for carbon nanotube electrodes
Barisci JN, et al.
Electrochemical Communications, 6(1), 22-27 (2004)
Deep desulfurization of fuel oils using low-viscosity 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Yu Guangren, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(4), 2236-2244 (2011)
Rapid, clean, and mild O-acetylation of alcohols and carbohydrates in an ionic liquid
Forsyth SA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 714-715 (2002)
1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide as a very efficient entrainer for the extractive distillation of the acetone+ methanol system
Orchilles AV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(2), 394-399 (2012)
Electrochemistry of tin in the 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide room temperature ionic liquid
Leong T-I, et al.
Electrochimica Acta, 56(11), 3941-3946 (2011)
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。