Merck
07424
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムチオシアナート
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3S
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for electrochemistry
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.553
導電率
~20.2 mS/cm
mp
-6 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES記法
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI Key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
07424-50G-F:
07424-5G-F:
07424-VAR-F:
07424-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質としての応用が期待されており、電導度と電気化学的安定性に優れたイオン液体が開発されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.