アッセイ
≥90.0%
不純物
≤1.0% water
密度
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(CC(C)(C)C)CP([O-])(=O)CC(C)CC(C)(C)C.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C16H35O2P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-13(9-15(3,4)5)11-19(17,18)12-14(2)10-16(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,18)/q+1;/p-1
InChI Key
ZKQLVOZSJHOZBL-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 室温で液体またはT <100°Cで融解
- 高い熱安定性
- 水に混和しない
- 有機溶媒にやや溶けやすい性質があります(ただし、系に過剰な水を加えると、3つの液相が形成されます)。
- 塩基性条件下で安定
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
28612-VAR-F:
28612-BULK-F:
28612-50G-F:
28612-5G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック