詳細
BMIMPF6は、さまざまな合成変換と触媒変換のための効率的な反応培地として使用されます。
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファートは、イミダゾリウム系、疎水性の室温イオン性液体(RTIL)です。1-メチルイミダゾールをクロロブタンと反応させることによって合成されます。フルオロメタン、フルオロエタン、1,1,2,2-テトラフルオロエタンなどのハイドロフルオロカーボン(HFC)ガスは、BMIMPF6に溶解します。
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファートは、イミダゾリウム系、疎水性の室温イオン性液体(RTIL)です。1-メチルイミダゾールをクロロブタンと反応させることによって合成されます。フルオロメタン、フルオロエタン、1,1,2,2-テトラフルオロエタンなどのハイドロフルオロカーボン(HFC)ガスは、BMIMPF6に溶解します。
アプリケーション
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファートは、数多くの環境に優しい反応で使用されるイオン性液体です。
以下のような反応の媒体としても使用されます:
以下のような反応の媒体としても使用されます:
- 新規再生可能ルテニウムカルベン錯体存在下でのジエン及びエンイン基質の閉環メタセシス。
- 二原子酸素を酸化剤として用いた、ニッケル(II)アセチルアセトナート触媒による芳香族アルデヒドの対応する酸への酸化。
- リパーゼ触媒によるアリルアルコールのエナンチオ選択的アシル化。
- テトラアリルスタンナンを用いたアルデヒドのアリル化によるホモアリルアルコール生成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
70956-BULK:
70956-50G:
70956-VAR:
70956-5G:
70956-INTR:
70956-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry Letters (Jpn), 262-262 (2001)
Tetrahedron Letters, 41, 10319-10319 (2000)
Lipase-catalyzed enantioselective acylation in the ionic liquid solvent system: reaction of enzyme anchored to the solvent.
Chemistry Letters (Jpn), 30(3), 262-263 (2001)
Solvent properties of the 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 375(2), 191-199 (2003)
1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate ([Bmim] PF6)
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)