アプリケーション
- TiO2ベースのナノ構造体に変換されるNH4TiOF3メソ結晶を調製するための反応媒体として。
- 2,2,2-トリフルオロエタノールと共に、吸収式ヒートポンプまたは冷却器のワーキング液として。
- リチウムイオン電池および二重層コンデンサーの電解質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
550.4 °F
引火点(℃)
288 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
711748-INTR:
711748-1KG:4548173299969
711748-100G:4548173299952
711748-VAR:
711748-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。