About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N5
CAS番号:
分子量:
189.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
liquid
不純物
≤1.0% water
官能基
amine
SMILES記法
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
InChI Key
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
727709-50G:
727709-VAR:
727709-BULK:
727709-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)