Merck
59760
Sigma-Aldrich
1-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩
95%
別名:
1-メチルイミダゾール硫酸水素塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
180.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94.5% (HPLC)
95%
形状
solid
不純物
≤1% water
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.H2O4S/c1-6-3-2-5-4-6;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
TVEOIQKGZSIMNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩は、次の用途で使用できるブレンステッド酸性イオン液体です。
  • クロロトリメチルシランと共に、触媒系の成分として3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンおよびヒドロキナゾリン-2,5-ジオンの調製に使用。
  • 生物学的に重要な2,5-ジメチル-N-置換ピロールの調製における触媒として。
  • スピロ[インドリン-3′,2-キナゾリン]2′,4(3H)-ジオンの調製において、再使用可能な触媒として。
  • H2O2をオキシダントとして使用した真鍮ドロスからの銅および亜鉛の浸出に。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>536.0 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
> 280 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
59760-500G-F:
59760-100G-F:
59760-BULK-F:
59760-1KG-F:
59760-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1-Methylimidazolium hydrogen sulfate/chlorotrimethylsilane: an effective catalytic system for the synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones and hydroquinazoline-2, 5-diones
Kefayati H, et al.
Journal of Molecular Liquids, 172, 147-151 (2012)
An environmental friendly approach for the synthesis of spiro [indoline-3′, 2-quinazoline] 2′, 4 (3H)-dione using 1-methylimidazolium hydrogen sulfate, as reusable catalyst
Kefayati H, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 60(10), 1197-1201 (2013)
Application of 1-methylimidazolium hydrogen sulfate ionic liquid to the oxidative leaching of copper and zinc in industrial brass dross
Energy Technology 2015, 209-215 (2015)
Daqing Li et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1144-1148 (2013-03-15)
Ionic liquid [HMIM]HSO4 was found to be an efficient catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles through the reaction of 2,5-hexanedione with amines under ultrasonic irradiation at room temperature. These reactions proceed with good yields under short reaction time. Furthermore
資料
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.