Merck
95803
Sigma-Aldrich
1-メチル-3-オクチルイミダゾリウムクロリド
≥97.0% (HPLC)
別名:
OMIMCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23ClN2
CAS番号:
分子量:
230.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.505-1.515
密度
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;/h10-12H,3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
1-メチル-3-オクチルイミダゾリウムクロリドイオン液体([MOIM]Cl)は、次の用途で使用できます。      
  • HClおよび塩化金属触媒の存在下でショ糖を加水分解してヒドロキシメチルフルフラールを形成する際の反応媒体。        
  • 組織化メソ多孔性アルミナ調製時の構造指向剤。
その他情報
親油性のイオン液体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
95803-50G:
95803-5G:
95803-BULK:
95803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ionic liquids as modulators of the critical micelle concentration of sodium dodecyl sulfate
Beyaz, Ayse, Woon Su Oh, and V. Prakash Reddy
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 35.2, 119-124 (2004)
Solute?solvent interactions of glycine, l-alanine, and l-valine in aqueous 1-methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid solutions in the temperature interval (288.15?308.15) K
Pal, Amalendu, et al.
Thermochimica Acta, 590, 127-137 (2014)
DNA?gelatin complex coacervation, UCST and first-order phase transition of coacervate to anisotropic ion gel in 1-methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid solutions
Rawat, Kamla, V. K. Aswal, and H. B. Bohidar
The Journal of Physical Chemistry B, 116.51, 14805-41816 (2012)
Z.M.A. Judeh et al.
Tetrahedron Letters, 43, 9381-9381 (2002)
Synthesis of organized mesoporous alumina templated with ionic liquids.
Zilkova N, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 95(1), 176-179 (2006)