濃度
~50% in methanol: water (2:3)
品質水準
官能基
amine
SMILES記法
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
671177-10G:4548173242767
671177-VAR:
671177-100G:4548173242774
671177-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.
オーストリアproionic社の製品であるCBILS®(Carbonate Based Ionic Liquid Synthesis)は、極めて簡単かつ巧妙なイオン液体の合成法です。