Merck
93397
Sigma-Aldrich
ピロリン酸水素トリス(テトラブチルアンモニウム)
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
別名:
ピロリン酸 トリス(テトラブチルアンモニウム)塩, ピロリン酸テトラブチルアンモニウム (3:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
CAS番号:
分子量:
902.34
Beilstein:
4632762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
形状
crystals
不純物
≤8% water
官能基
amine
phosphate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI Key
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
ピロリン酸化用試薬、イソプレノイド誘導体の反応、ヌクレオシドのピロリン酸化、ヌクレオシドの三リン酸化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93397-25G:
93397-VAR:
93397-5G:
93397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)